Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17797847 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B):
500 ft x 12 in
500 ft x 14 in
500 ft x 18 in
500 ft x 24 in
500 ft x 4 in
500 ft x 6 in
500 ft x 9 in
missing translation for 'unitSize'
500 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17797847
missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products BBTMGTVK04
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing provides an excellent barrier from microbial contamination
  • Ideal für Geräteteile, die schwer sind, scharfe Kanten aufweisen oder für die nach der Sterilisation eine Oberflächendesinfizierung erforderlich ist
  • Hergestellt aus DuPont Tyvek™ und einer flexiblen Polyester-Folie, die autoklaviert werden kann
  • Die Schläuche sind fusselfrei, extrem widerstandsfähig, feuchtigkeits- und durchstechfest
  • Die Tyvek™-Seite ist hoch atmungsaktiv und bietet gleichzeitig eine hervorragende Barriere gegen mikrobielle Kontamination
  • Die klare Folienseite ist besonders durchsichtig, strapazierfähig und widerstandsfähig
  • aufgebracht auf einem sauberen Kunststoffkörper, um die mögliche Einführung von Cellulosepartikeln zu minimieren
  • Sollte mit einem validierbaren Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät verschlossen werden. Kann bei Bedarf mit Klebeband verschlossen werden.
  • Beim Öffnen der abziehbaren Siegel entstehen keine Feinstaubpartikel in der Luft
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Abziehbare Versiegelungen ermöglichen eine einwandfreie aseptische Methode und die Präsentation von sterilisiertem Inhalt
Spécification
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Heißsiegel oder Klebeband
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Material HDPE
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 500 ft x 4 in
Länge (angloamerikanisch) 500 ft
Länge (metrisch) 152 m
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10.2 cm
Produkttyp Sterilization Reel
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis