Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC183B TS Coverall, Sterile, Double Bagged
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Beschreibung
- Gamma-sterilized
- Bound internal seams
- Elasticated waist at back for good fit
- Tyvek™ covered elasticated thumb loops
- Tunneled elastication at wrists and ankles
- Front zipper closure
- Storm flap
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
- Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms, and non-hazardous water-based light liquid splash
- Breathable and low linting
- Sterilized by gamma-irradiation
- Folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 5 cleanroom
- Packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag
- Packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas
- Typically used in cleanrooms within the hospital pharmacies, biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | Small |
Geschlecht | Unisex |
Material | Tyvek™ |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastic |
Flaschenhalstyp | Kragen |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2511149 | Sterilitätszertifikat | 17/04/2025 | D15560732 |
AHS2441126 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15560732 |
AHS2444134 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15560732 |
AHS2444119 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15560732 |
AHS2435133 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15560732 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
14Stunden
7Minuten
52Sekunden
57
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC183B TS Coverall, Sterile, Double Bagged >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur