Beschreibung
Composed of flash spun high-density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Bouffant Caps are permeable to both air and water vapor, yet repel water-based liquids and aerosols. They offer an excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1μ in size) and are ultra-low-linting.
- Versäuberte Nähte haben mehrere ineinander greifende Fäden, die um die Rohkanten von Bekleidungsmaterial genäht werden, um eine starke, belastbare Naht zu schaffen
- 21.5 in. Durchmesser der Öffnung
- Elastisches Kopfband
- Einheitsgröße
- Unsteril und in Großpackung in doppelt transparenten Poly-Linern
- Wird in der Biotechnologie-, Pharma-, Medizinproduktions- und Elektronikindustrie sowie in anderen entscheidenden oder kontrollierten Umgebungen eingesetzt.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraum-Baretthaube |
Größe | Universal |
Material | Tyvek™ durch Flash-Spinnen hergestelltes HDPE |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Modell | D14246919 |
Saumtyp | Versäuberte Nähte |
Sterilität | Unsteril |
Zertifizierung/Konformität | Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der GMP-Klasse C/D (ISO-Klasse 6-9), PSA-Kategorie I |
Verpackungsart | Großpackung |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Dupont Tyvek IsoClean design
-
Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
-
DuPont Tyvek IsoClean
Dokumentation
Scientific Resources
Posters
Clenroom gowning Poster
DateigrößeVersion: 528.8 kB
Clenroom gowning Poster
DateigrößeVersion: 516.2 kB
Product Information
Product Information
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 1.9 MB
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 122.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ X100 DuPont TYVEK IsoClean Bouffant - model IC729S >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur