Beschreibung
- Universalgröße
- Leichtes, weiches Polypropylen-Vlies
- Hypoallergen
- Kompatibel mit einer Vielzahl an Umgebungen
- Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001:2008- Zertifizierungen
- Gemäß ISO 2859
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraum-Baretthaube |
Größe | Universal |
Material | Spinnvlies-Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Modell | BBC-W |
Saumtyp | Elastische Doppelnähte |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 Zertifizierungen gemäß ISO 2859 |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell X1000 MOB CAP - WHITE >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur