Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek ™ Drawstring Closure Autoclave Bag
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts, bags closed via adjustable Tyvek™ drawstring closure system, can be aseptically opened without having to cut or remove particulate generating autoclave tape
2360.00 € - 2965.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Autoklavierbeutel |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung |
Verschlusstyp | Kordelzug |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17757927
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0808D |
1,73 l | 20 x 20 cm |
2360.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17708047
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1708D |
3,7 l | 20 x 43 cm |
2715.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17757967
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1217D |
5,5 l | 43 x 30,5 cm |
2965.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17757977
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1227 |
8,8 l | 69 x 30,5 cm |
2965.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Tyvek™ on both sides for max breathability during sterilization
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
- Manufactured and packaged in ISO 6 cleanroom environment
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbeutel | |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Dampfsterilisationsverpackung | |
Dampfanzeige | |
Unsteril |
Autoklavierbar | |
Kordelzug | |
Ja | |
Pharmazeutische Produktionsanlagen | |
Tyvek |