Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek ™ Drawstring Closure Autoclave Bag
GREENER_CHOICE
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts, bags closed via adjustable Tyvek™ drawstring closure system, can be aseptically opened without having to cut or remove particulate generating autoclave tape
Marke:  Keystone Cleanroom Products BGT2A1217D
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17757967
  • 2965.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • In einer ISO 6-konformen Reinraumumgebung gefertigt und verpackt
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbeutel
5,5 l
Kordelzug
Ja
Pharmazeutische Produktionsanlagen
Tyvek
5,30 mil
17 in.
12 in.
Autoklavierbar
Konformitätsbescheinigung
Weiß
Dampfsterilisationsverpackung
Dampfanzeige
Unsteril
43 x 30,5 cm
43 cm
30,5 cm