Learn More
Macherey-Nagel™ Durchsichtige Headspace-Fläschchen Typ N 18 mit Gewinde
35.50 € - 44.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 22,5 mm |
Flaschenhalstyp | Schraubgewinde-Headspace |
Anzahl pro Packung | 100 |
Verpackungsart | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12754182
|
Macherey-Nagel™
702866 |
10 ml |
35.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12638847
|
Macherey-Nagel™
702826 |
20 mL |
44.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Spezifikation
Durchsichtig | |
Schraubgewinde-Headspace | |
100/Packung | |
100/Packung |
22,5 mm | |
100 | |
Rund |