Learn More
Macherey-Nagel™ Durchsichtige Headspace-Fläschchen Typ N 18 mit Gewinde
Marke: Macherey-Nagel™ 702826
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Durchsichtig | |
20 mL | |
100 | |
Rund | |
100/Packung |
22,5 mm | |
Schraubgewinde-Headspace | |
100/Packung | |
75,5 mm |