Learn More
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank V-CLASSIC-90
Der MULTIRISK-Schrank von asecos für die sichere, flexible und energetisch nachhaltige Lagerung verschiedener Gefahrstoffe in nur einem Schrank.
6905.90 € - 7250.40 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |
---|---|
Innentiefe (angloamerikanisch) | 306.69 in. |
Farbe | Weiß |
Abmessungen (T x B x H) | 860 x 600 x 1966 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 779 x 506 x 1750 mm |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17805814
|
asecos
4028500540627 |
4 x Wannenboden, 4 x Lochblecheinsatz (PP), 1 x Bodenauffangwanne (Polyethylen) |
6905.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17815814
|
asecos
4028500540498 |
1 x Wannenboden mit Lagerbox (pulverbeschichtetes Stahlblech), 3 x Wannenboden, 4 x Lochblecheinsatz (PP), 1 x Bodenauffangwanne (PE) |
7250.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Funktion / Konstruktion
- Spezielle feuerbeständige Konstruktion: Die spezielle, komplett feuerbeständige Konstruktion vom Typ-90-MULTIRISK-Schrank bietet erstmalig die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von aggressiven und toxischen Gefahrstoffen
- Der Schrank sorgt somit nicht nur für die sichere Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe im täglichen Betrieb, sondern auch im Brandfall für maximalen Schutz der Anwender und Rettungskräfte
- Schutz gegen unbefugte Nutzung: Zum Schutz gegen die unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden
- Die integrierte Rot/Grün-Anzeige weist schnell den Schließzustand aus
- Durch bauseitigen Austausch des Profilzylinders lässt sich der Schrank in vorhandene Schließanlagen integrieren
- Komfortabler Überblick und Zugriff: Der Schranknutzer kann vollkommen frei entscheiden welche Arten von Gefahrstoffen in den beiden Lagerabteilen eingelagert werden
- Beide Vertikalauszüge sind dank Lüftungskonzept und einheitlicher Inneneinrichtung gleichwertig nutzbar
- Metallfreie Lagerebenen: Jede Lagerebene ist mit einer Einlegewanne aus chemikalienresistentem PE ausgestattet und jederzeit kundenseitig werkzeugfrei höhenverstellbar
- Die Kunststoff-Wannen sind, z. B. für die Reinigung oder bei Leckagen, einfach zu entnehmen
- Optimale Nutzung vorhandener Flächen: Die platzsparende Lagerlösung mit hohem Lagervolumen ist bei einer Breite von nur 60 cm und einer Tiefe von 86 cm Tiefe optimal für die Aufstellung neben Abzügen geeignet
- Zu- und Abluftführungen: Gefahrstoffdämpfe werden auf jeder Lagerebene im Schrank erfasst und am integrierten Anschluss (NW 75) direkt über eine technische Abluft abgesaugt
- Die mögliche Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre oder gesundheitsschädlicher Dämpfe wird sicher verhindert
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- Typgeprüft gemäß EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform | |
Weiß | |
779 x 506 x 1750 mm | |
1750 mm | |
Safety Storage Cabinet | |
Vertikalauszügen | |
688.98 in. | |
V90.196.060.MV.2VD:0012 | |
8 |
306.69 in. | |
860 x 600 x 1966 mm | |
774.02 in. | |
Gipskarton | |
236.22 in. | |
Zur uneingeschränkten Lagerung unterschiedlichster Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
30 kg | |
2 | |
199.21 in. |