Learn More
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank V-CLASSIC-90
Der MULTIRISK-Schrank von asecos für die sichere, flexible und energetisch nachhaltige Lagerung verschiedener Gefahrstoffe in nur einem Schrank.
Marke:  asecos 4028500540627
Weitere Details : Netto-Gewicht : 456.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17805814
  • 6905.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
Funktion / Konstruktion
  • Spezielle feuerbeständige Konstruktion: Die spezielle, komplett feuerbeständige Konstruktion vom Typ-90-MULTIRISK-Schrank bietet erstmalig die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von aggressiven und toxischen Gefahrstoffen
  • Der Schrank sorgt somit nicht nur für die sichere Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe im täglichen Betrieb, sondern auch im Brandfall für maximalen Schutz der Anwender und Rettungskräfte
  • Schutz gegen unbefugte Nutzung: Zum Schutz gegen die unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden
  • Die integrierte Rot/Grün-Anzeige weist schnell den Schließzustand aus
  • Durch bauseitigen Austausch des Profilzylinders lässt sich der Schrank in vorhandene Schließanlagen integrieren
  • Komfortabler Überblick und Zugriff: Der Schranknutzer kann vollkommen frei entscheiden welche Arten von Gefahrstoffen in den beiden Lagerabteilen eingelagert werden
  • Beide Vertikalauszüge sind dank Lüftungskonzept und einheitlicher Inneneinrichtung gleichwertig nutzbar
  • Metallfreie Lagerebenen: Jede Lagerebene ist mit einer Einlegewanne aus chemikalienresistentem PE ausgestattet und jederzeit kundenseitig werkzeugfrei höhenverstellbar
  • Die Kunststoff-Wannen sind, z. B. für die Reinigung oder bei Leckagen, einfach zu entnehmen
  • Optimale Nutzung vorhandener Flächen: Die platzsparende Lagerlösung mit hohem Lagervolumen ist bei einer Breite von nur 60 cm und einer Tiefe von 86 cm Tiefe optimal für die Aufstellung neben Abzügen geeignet
  • Zu- und Abluftführungen: Gefahrstoffdämpfe werden auf jeder Lagerebene im Schrank erfasst und am integrierten Anschluss (NW 75) direkt über eine technische Abluft abgesaugt
  • Die mögliche Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre oder gesundheitsschädlicher Dämpfe wird sicher verhindert
Zertifikate
  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • Typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Spezifikation
Spezifikation
688.98 in.
Zur uneingeschränkten Lagerung unterschiedlichster Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
236.22 in.
4 x Wannenboden, 4 x Lochblecheinsatz (PP), 1 x Bodenauffangwanne (Polyethylen)
456 kg
306.69 in.
Weiß
1005.31 lb.
Vertikalauszügen
8
2
199.21 in.
Safety Storage Cabinet
774.02 in.
Gipskarton
860 x 600 x 1966 mm
338.58 in.
779 x 506 x 1750 mm
Wannenboden
30 kg
V90.196.060.MV.2VD:0012
1750 mm
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform