Learn More
Ismatec™ Tygon E-Lab (E-3603) Masterflex™ Erw. Schlauchmaterial
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Anwendungen in den Bereichen Bereich Labor, Lebensmittel und Getränke, Biopharmazie und Analysegeräte. Masterflex™ Tygon™ E-Lab Verlängerungsschläuche lassen sich in engen Kurvenradien biegen und ganz einfach anschließen.
Marke: Ismatec™ 06460-30
Beschreibung
Speziell zur Verwendung mit Masterflex Tygon E-Lab Microbore/Autoanalyselabor, nicht-DEHP farbkodierter Stoppschlauch. Langlebige transparente Schläuche sind phthalatfrei, nicht oxidierend und chemisch beständig.- FDA-konform
- Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51
- Temperaturbereich: –46 bis 74 °C
- Sterilisieren: Autoklav oder Ethylenoxid
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Tygon E-Lab | |
3048 cm | |
allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente | |
1/Packung | |
Durchsichtig | |
Ext. Schläuche |
1,14 mm | |
3.07 mm | |
Pumpenserie C/L (Microbore/Autoanalyse) | |
-46 °C | |
30 | |
74 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ismatec™ Tygon E-Lab (E-3603) Masterflex™ Erw. Schlauchmaterial > Kann verwendet werden mit:Pumpenserie C/L (Microbore/Autoanalyse)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur