Learn More
Masterflex™ Tygon E-3603 Schläuche
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Anwendungen in den Bereichen Bereich Labor, Lebensmittel und Getränke, Biopharmazie und Analysegeräte. Cole-Parmer™ Tygon™ E-3603 Vakuumschläuche lassen sich in engen Kurvenradien biegen und ganz einfach anschließen.
207.00 € - 1920.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Vakuumstärke | 29,9 inHg |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15191323
|
Masterflex™
06414-30 |
9.6 mm |
341.00 €
3 Meter |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15137134
|
Masterflex™
06414-40 |
12.8 mm |
1920.00 €
3 Meter |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15147134
|
Masterflex™
06414-20 |
6.4 mm |
207.00 €
3 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Lässt sich in einem kleinen Radius verbiegen und problemlos anschließen.Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Nicht-DEHP-Vakuumschläuche sind für den Einsatz mit allgemeinen Labor-, Lebensmittel- und Getränkeprodukten, biopharmazeutischen und analytischen Geräten vorgesehen.
Transparente Schläuche, ohne DEHP und frei von Phthalaten. Biologisch abbaubar, beständig gegen Risse und nicht oxidierend- Erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI und NSF 51
- Temperaturbereich: –46 bis 74 °C
- Vakuumanwendungen bis 760 mmHg bei 23 °C
- Sterilisation: Autoklav oder Ethylenoxid
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
29,9 inHg |