Learn More
Masterflex™ Tygon E-3603 Schläuche
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Anwendungen in den Bereichen Bereich Labor, Lebensmittel und Getränke, Biopharmazie und Analysegeräte. Cole-Parmer™ Tygon™ E-3603 Vakuumschläuche lassen sich in engen Kurvenradien biegen und ganz einfach anschließen.
Marke:  Masterflex™ 06414-40
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15137134
  • 1920.00 € / 3 Meter
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lässt sich in einem kleinen Radius verbiegen und problemlos anschließen.Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Nicht-DEHP-Vakuumschläuche sind für den Einsatz mit allgemeinen Labor-, Lebensmittel- und Getränkeprodukten, biopharmazeutischen und analytischen Geräten vorgesehen.
Transparente Schläuche, ohne DEHP und frei von Phthalaten. Biologisch abbaubar, beständig gegen Risse und nicht oxidierend
  • Erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI und NSF 51
  • Temperaturbereich: –46 bis 74 °C
  • Vakuumanwendungen bis 760 mmHg bei 23 °C
  • Sterilisation: Autoklav oder Ethylenoxid
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche
1/2 in.
Tygon
28,6 mm
3 m
7,9 mm
Allgemeines Labor, Lebensmittel und Getränke sowie Biopharm.
Durchsichtig
29,9 inHg
Autoklavierbar
12.8 mm
1-1/8 in
10 ft.
0,3125 in.
Für 12,5 mm-Auslässe
-46 °C
45 psi
121 °C