missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Trace PCR Plates - PCR Plates
Diese Mikrotestplatten sind die perfekte Wahl für Hochdurchsatz-Anwendungen, automatisierte Workflows und standardisierte Prozesse.
155.00 € - 178.00 €
Spezifikation
Barcode | Kein Barcode |
---|---|
Format | Standard |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 25 Plates (5 Bags x 5 Plates) |
Produktlinie | Eppendorf |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17831447
|
Eppendorf™
0030129768 |
Trace PCR Plate | Farblos |
155.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17841447
|
Eppendorf™
0030129776 |
Trace PCR Plate | Crystal Blue |
155.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17851447
|
Eppendorf™
0030129784 |
Trace PCR Plate | Fuchsia |
155.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
18068794
|
Eppendorf™
0030129822 |
Trace PCR Plate LoBind™ | Colorless |
178.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Bessere Nachverfolgbarkeit in Ihren Laborprozessen dank lasergravierten Losnummern und Verfallsdaten auf jeder einzelnen Platte
- Einzigartiges lasergraviertes optisches Führungsraster und OptiTrack™-Matrix zur schnellen Ausrichtung beim manuellen Pipettieren
- Design in einem Stück: Verbindung eines Polycarbonat-Rahmens mit Polypropylen-Wells für optimale Leistung
- Extrem dünnwandige Polypropylen-Wells garantieren einen optimalen Temperaturtransfer
- Außergewöhnlich stabiler, verwindungssteifer und hitzebeständiger Polycarbonat-Rahmen: Kein Verziehen, Verbiegen oder Brechen während der Inkubation oder Zentrifugation
- Erhöhte Well-Ränder sorgen für effektives Verschließen und reduzieren das Risiko von Kreuzkontamination
- Chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Spezifikation
Kein Barcode | |
8 x 12 | |
Eppendorf | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
96 | |
Conical Bottom (V-well) | |
PCR-fähig |
Standard | |
25 Plates (5 Bags x 5 Plates) | |
Stehrand | |
150 μl | |
Unsteril | |
25 Pk. |