Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Waschpuffer, 1.0 % in PBS, 20X
126.63 € - 226.13 €
Spezifikation
Produkttyp | Puffer |
---|---|
Form | Flüssig |
Konzentration | 1,0% in PBS (20x) |
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15405159
|
Thermo Scientific Chemicals
J62844.K3 |
2L |
226.13 €
2 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15495149
|
Thermo Scientific Chemicals
J62844.K2 |
1L |
126.63 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
It is used as wash buffers for ELISA, Western blot and other immunoassays as well as a blocking buffer for plate-based assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Puffer | |
Flüssig | |
1,0% in PBS (20x) | |
Umgebungstemperaturen |