Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Waschpuffer, 1.0 % in PBS, 20X
Artikelnummer. 15495149
Click to view available options
Menge:
1L
2L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
Artikelnummer. 15495149
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62844.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
It is used as wash buffers for ELISA, Western blot and other immunoassays as well as a blocking buffer for plate-based assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Puffer
Konzentration 1,0% in PBS (20x)
Physikalische Form Flüssig
Menge 1L