Learn More
Thermo Scientific™ TurboFect™ Transfektionsreagenz
Mit diesem äußerst effizienten, anwenderfreundlichen, nicht immunogenen Transfektionsreagenz lassen sich DNA-Plasmide und Expressionsvektoren in eukaryotische Zellen abgeben.
Marke: Thermo Scientific™ R0534
220.67 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
TurboFect in vitro Transfektionsreagenz von Thermo Scientific™ ist ein hocheffizientes, anwenderfreundliches, nicht immunogenes Transfektionsreagenz zur Abgabe von DNA-Plasmiden und Expressionsvektoren in eukaryotische Zellen.
TurboFect Transfection Reagent ist eine sterile Lösung aus einem proprietären kationischen Polymer. Das Polymer bildet kompakte, stabile und positiv geladene Komplexe mit DNA. Diese Komplexe schützen die DNA vor dem Abbau und erleichtern eine effiziente Lieferung des Gens in eukaryotische Zellen. TurboFect Reagent ist ideal für die Transfektion einer Vielzahl von Zellen, einschließlich primärer und schwer zu transfizierender Zellen. Transfektion kann in Gegenwart oder Abwesenheit von Serum durchgeführt werden. TurboFect Reagent weist im Vergleich zu anderen lipid- oder polymerbasierten Transfektionsreagenzien eine überlegene Transfektionseffizienz und minimale Toxizität auf.Leistungsmerkmale:
- Hohe Transfektionseffizienz bei einer Vielzahl von Zelltypen
- Für die meisten Zelllinien ist keine Optimierung erforderlich
- Ausgezeichnete Transfektionseffizienz in Anwesenheit oder Abwesenheit von Serum
- Minimale Zytotoxizität
- Gebrauchsfertiges –, das nicht rekonstituiert, verdünnt oder manipuliert werden muss
Empfohlen für:
Stabile und transiente Transfektion oder Co-Transfektion von DNA oder RNA; Experimente mit adhärenten oder Suspensionszellen, differenzierten oder undifferenzierten Zellen; Genexpressionsstudien und Assays mit GFP- oder Luziferasereportern
Spezifikation
Transfektionsreagenz | |
5 x 200 μL | |
Lipid-basierte Transfektion |
500 Transfektionen | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
TurboFect™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt sparen