missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Palintest™ CSB-Küvettentest, Küvetten mit Quecksilber mit mittlerer Chlorid-Toleranz
Ideal für den Einsatz in Standardverfahren, die eine Unterdrückung von Interferenzen aufgrund moderater Chloridkonzentrationen erfordern.
89.80 € - 97.95 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Moderate Chloridproben wie Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Photometer oder UV-Vis-Spektralfotometer |
Enthält | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |
Anzahl Tests | 25 |
Typ | COD-Reagenzglas |
Produktcode | Marke | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11938927
|
Palintest™
PL460 |
0 bis 150 mg/l |
89.80 €
24 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11956473
|
Palintest™
PL466 |
0 bis 20000 mg/l |
97.95 €
24 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Die quecksilberfreie Formulierung ist für den allgemeinen Gebrauch empfohlen
- Die quecksilberhaltige Sulfat-Formulierung (M) ist für die Verwendung in Standardverfahren vorgesehen, die eine Unterdrückung von Interferenzen aufgrund moderater Chloridkonzentrationen erfordern
- Die Formulierung mit hoher Chloridkonzentration (2M) bietet eine deutlich höhere Chloridunterdrückung und eignet sich für die Arbeit mit Proben mit sehr hohen Chloridkonzentrationen
- Die neue M/C-Formulierung mit quecksilberhaltigem Sulfat ist speziell für den Einsatz mit Nicht-Palintest™-Instrumenten vorgesehen
Spezifikation
Moderate Chloridproben wie Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | |
COD-Reagenzglas |
Photometer oder UV-Vis-Spektralfotometer | |
25 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- COD 150/M
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, mercuric sulphate, silver sulphate, potassium dichromate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts