Learn More
Palintest™ CSB-Küvettentest, Küvetten mit Quecksilber mit mittlerer Chlorid-Toleranz
Ideal für den Einsatz in Standardverfahren, die eine Unterdrückung von Interferenzen aufgrund moderater Chloridkonzentrationen erfordern.
Marke: Palintest™ PL466
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die quecksilberfreie Formulierung ist für den allgemeinen Gebrauch empfohlen
- Die quecksilberhaltige Sulfat-Formulierung (M) ist für die Verwendung in Standardverfahren vorgesehen, die eine Unterdrückung von Interferenzen aufgrund moderater Chloridkonzentrationen erfordern
- Die Formulierung mit hoher Chloridkonzentration (2M) bietet eine deutlich höhere Chloridunterdrückung und eignet sich für die Arbeit mit Proben mit sehr hohen Chloridkonzentrationen
- Die neue M/C-Formulierung mit quecksilberhaltigem Sulfat ist speziell für den Einsatz mit Nicht-Palintest™-Instrumenten vorgesehen
Spezifikation
Moderate Chloridproben wie Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | |
0 bis 20000 mg/l |
Photometer oder UV-Vis-Spektralfotometer | |
25 | |
COD-Reagenzglas |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- COD 20000/M Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.