Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen-Revolver/-Rotator
Unser Röhrchenrotator mit variabler Drehzahl besticht durch seine kleine Stellfläche, flexible Konstruktion und einfache Anzeige. So lassen sich eine höhere Flexibilität und Effektivität erreichen, was zu einer Effizienzsteigerung in Ihrem Labor führt.
330.72 € - 477.38 €
Spezifikation
Drehzahlbereich | 10 bis 40 U/min |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz |
Spannung | 100/240 V |
Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 60 °C |
Wirkleistung | 6 W |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Drehzahlbereich | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Drehzahlbereich | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15228854
|
Thermo Scientific™
88881001 |
Kombination von 4 Paddeln: 7 x 10 bis 15 ml-Röhrchen, 7 x 5 bis 7 ml-Röhrchen, 15 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen, 21 x 0,5 bis 0,8 ml-Röhrchen, Ein Paddel mit 6 x 50 ml-Röhrchen | 10 bis 40 U/min | US-Stecker | N/A | ||||
15238854
|
Thermo Scientific™
88881002 |
Kombination von 4 Paddeln: 7 x 10 bis 15 ml-Röhrchen 7 x 5 bis 7 ml-Röhrchen 15 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen 21 x 0,5 bis 0,8 ml-Röhrchen Ein Paddel mit 6 x 50 ml-Röhrchen |
10 bis 40 U/min | Kabelsatz mit verschiedenen Steckern |
477.38 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Steigern Sie die Produktivität Ihres Labors mit diesem Thermo Scientific™ Röhrchen-Revolver/-Rotator mit variabler Drehzahl. Die kleine Stellfläche, die Auslegung auf vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und die unkomplizierte Anzeige leisten ihren Beitrag zur weiteren Steigerung von Flexibilität und Effizienz.
- Austauschbare Rotiereinlagen fassen Röhrchen in verschiedenen Größen für maximale Flexibilität. Jedes Blatt kann von 0 bis 90 Grad eingestellt werden.
- Effektiveres Mischen durch den “oszillierenden” Modus. Oszillation tritt jedes Mal ein, wenn der Rotationszyklus 40 Grad erreicht.
- Kleine Stellfläche
- Sofort betriebsbereit
- Wartungsfreier Motor, leiser Betrieb
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
10 bis 40 U/min | |
100/240 V | |
6 W | |
Schüttler | |
50/60 Hz | |
195 mm | |
154 mm | |
225 mm | |
1.2 kg | |
Two 10/15mL paddles (88881005) Two 5mL/7mL paddles (88881006) Two 1.5mL/2mL paddles (88881007) One 50mL paddle (88881009) Paddles can also be purchased as accessories in quantities listed above |
100/240 V, 50/60 Hz | |
4 bis 60 °C | |
Kombination von 4 Paddeln: 7 x 10 bis 15 ml-Röhrchen, 7 x 5 bis 7 ml-Röhrchen, 15 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen, 21 x 0,5 bis 0,8 ml-Röhrchen, Ein Paddel mit 6 x 50 ml-Röhrchen | |
cCSAus, CE | |
7,7 in. | |
6 in. | |
8,9 in. | |
2.65 lb. | |
Röhrchen-Revolver, Rotator | |
2 Jahre |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.