Learn More
TST™ TST™ Control™ emulierender Indikatorstreifen
Bringen Sie den TST™ Control™ Selbstklebenden emulierenden Indikatorstreifen beim Autoklavieren in Tabletts, Packungen oder Beuteln an, um zu bestätigen, dass der Ort der Ablage ausreichend Dampf ausgesetzt war.
Marke: TST™ 2340AB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.94000kg
Beschreibung
- ISO 11140 Teil 1, Klasse 6-Klassifizierung
- Papier
- Dampfsterilisierung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Zur Sterilisation | |
Emulierender Indikatorstreifen | |
Nach der Ablage in Tabletts, Packungen oder Beuteln bestätigt der emulierende TST Control Indikator, dass der Ort der Ablage hochwertigem Dampf ausgesetzt war. | |
100/Packung | |
3,5 min |
ISO 11140 Teil 1, Klasse 6-Klassifizierung | |
Autoklavieren | |
134 °C | |
Papier | |
Ja | |
Dampf- |