Learn More
TST™ TST™ Control™ emulierender Indikatorstreifen
Bringen Sie den TST™ Control™ Selbstklebenden emulierenden Indikatorstreifen beim Autoklavieren in Tabletts, Packungen oder Beuteln an, um zu bestätigen, dass der Ort der Ablage ausreichend Dampf ausgesetzt war.
67.30 € - 87.20 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 11140 Teil 1, Klasse 6-Klassifizierung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Sterilisation |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklavieren |
Produkttyp | Emulierender Indikatorstreifen |
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Sterilisationsdauer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Sterilisationsdauer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12906996
|
TST™
2342AB |
121°bis 134 °C | 5,3 min |
72.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12916996
|
TST™
2340AB |
134 °C | 3,5 min |
67.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12926996
|
TST™
3726AB |
121°bis 134 °C | 5,3 und 15 min |
87.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- ISO 11140 Teil 1, Klasse 6-Einteilung
- Papier
- Dampfsterilisation
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Zur Sterilisation | |
Emulierender Indikatorstreifen | |
Papier | |
Ja |
ISO 11140 Teil 1, Klasse 6-Klassifizierung | |
Autoklavieren | |
Nach der Ablage in Tabletts, Packungen oder Beuteln bestätigt der emulierende TST Control Indikator, dass der Ort der Ablage hochwertigem Dampf ausgesetzt war. | |
100/Packung | |
Dampf- |