Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Bouillon (USP) (Röhrchen)
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit dem gebrauchsfertigen Trypton-Soja-Agar in Röhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ TV5002E
72.79 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Agar, der gebrauchsfertig in Röhrchen abgefüllt ist. Das zwei Peptone enthaltende Universalmedium unterstützt das Wachstum einer Vielzahl von Organismen. Für die Kultivierung sowohl von Aerobiern als auch Anaerobiern geeignet. Das Medium entspricht den Formulierungen des internationalen Arzneibuchs.1,2,3,4
Dank praktischer, gebrauchsfertiger, mit Trypton-Soja-Agar vorgefüllter Röhrchen kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig.
- Sehr nährstoffreiches Medium zur Unterstützung einer Vielzahl von Mikroorganismen.
- Entspricht den in internationalen Arzneibüchern beschriebenen Rezepturen1,2,3,4.
- Praktisch: Die vorgefüllten Röhrchen können sofort verwendet werden.
- Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
- Lange Haltbarkeit: bis zu 12 Monate
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

Spezifikation
Rapsgelb, transparent | |
Trypton-Soja-Agar (Röhrchen) | |
Deutschland | |
50 Röhrchen in einem Karton |
2 bis 25 °C | |
Gekapseltes Röhrchen | |
Mikrobiologische Medien | |
50 Stück/Packung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.