Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-100-Lysepuffer, 2X, pH-Wert 7.4
38.70 € - 59.35 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
---|---|
Format | Flüssig |
Produkttyp | Reagenz für die Zelllyse |
pH | 7,4 |
Konzentration | 2X |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15425829
|
Thermo Scientific™
J63653.AK |
250 ml |
59.35 €
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15415829
|
Thermo Scientific™
J63653.=E |
Gehäuse 125mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Umgebungstemperaturen | |
Reagenz für die Zelllyse | |
2X |
Flüssig | |
7,4 |