Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-100-Lysepuffer, 2X, pH-Wert 7.4
Marke: Thermo Scientific™ J63653.=E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00012kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Umgebungstemperaturen | |
Flüssig | |
7,4 |
Gehäuse 125mL | |
Reagenz für die Zelllyse | |
2X |