Learn More
Tritolylphosphat, Gemisch aus Isomeren, Ortho-Isomeren <1 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tritolyl phosphate, mixture of isomers is used as plasticizer in nitrocellulose, acrylate lacquers, and in polyvinyl chloride. It is a fire retardant for plastics and rubbers. air filter medium, solvent mixtures and heat exchange medium. It is employed as a gasoline additive and as a lead scavenger for tetraethyllead. Further, it acts as a solvent for extraction, especially for nitrocellulose and polymers. In addition to this, it is used for the waterproofing of materials, an antiwear and extreme pressure additive in lubricants and hydraulic fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tritolylphosphat, die Isomer-Mischung wird als Weichmacher in Nitrocellulose, Acrylatlacken und Polyvinylchlorid verwendet. Es ist ein feuerhemmendes Mittel für Kunststoffe und Gummi. Luftfiltermedium, Lösungsmittelgemische und Wärmetauschmedium. Es wird als Benzin-Additiv und Bleifänger für Tetraethyllead eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Lösungsmittel zur Extraktion, insbesondere von Nitrocellulose und Polymeren. Darüber hinaus wird es zur Abdichtung von Materialien, einem Verschleißschutz- und Hochdruckzusatzstoff in Schmierstoffen und Hydraulikflüssigkeiten verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Schwefelsäure, Ätzstoffen, Ammoniak, aliphatischen Aminen, Alkanolaminen, Isocyanaten, Alkylenoxiden, Epichlorhydrin und Nitromethan.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tritolyl phosphate |
Namenshinweis | mixture of isomers, ortho-isomers <1% |
Dichte | 1.167 |
Siedepunkt | 265°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 250°C (482°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Strukturformel | (CH3C6H4O)3P=O |
Menge | 2500 mL |
UN-Nummer | UN2574 |
Merck Index | 14,9763 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250481 | Analysenzertifikat | 16/04/2024 | A17433.AP,A17433.0F |
10246881 | Analysenzertifikat | 06/06/2023 | A17433.0F |
10239355 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A17433.AP,A17433.0F |
10121676 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17433.AP,A17433.0F |
10178302 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17433.AP,A17433.0F |