Learn More
Tritolylphosphat, Gemisch aus Isomeren, Ortho-Isomeren <1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448017
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Tritolyl phosphate, mixture of isomers is used as plasticizer in nitrocellulose, acrylate lacquers, and in polyvinyl chloride. It is a fire retardant for plastics and rubbers. air filter medium, solvent mixtures and heat exchange medium. It is employed as a gasoline additive and as a lead scavenger for tetraethyllead. Further, it acts as a solvent for extraction, especially for nitrocellulose and polymers. In addition to this, it is used for the waterproofing of materials, an antiwear and extreme pressure additive in lubricants and hydraulic fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tritolylphosphat, die Isomer-Mischung wird als Weichmacher in Nitrocellulose, Acrylatlacken und Polyvinylchlorid verwendet. Es ist ein feuerhemmendes Mittel für Kunststoffe und Gummi. Luftfiltermedium, Lösungsmittelgemische und Wärmetauschmedium. Es wird als Benzin-Additiv und Bleifänger für Tetraethyllead eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Lösungsmittel zur Extraktion, insbesondere von Nitrocellulose und Polymeren. Darüber hinaus wird es zur Abdichtung von Materialien, einem Verschleißschutz- und Hochdruckzusatzstoff in Schmierstoffen und Hydraulikflüssigkeiten verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Schwefelsäure, Ätzstoffen, Ammoniak, aliphatischen Aminen, Alkanolaminen, Isocyanaten, Alkylenoxiden, Epichlorhydrin und Nitromethan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-78-5
Summenformel C21H21O4P
MDL-Nummer MFCD02102116
Synonym Tricresyl phosphate; TCP
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tritolyl phosphate
Namenshinweis mixture of isomers, ortho-isomers <1%
Dichte 1.167
Siedepunkt 265°C (10 mmHg)
Flammpunkt 250°C (482°F)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel (CH3C6H4O)3P=O
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2574
Merck Index 14,9763
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 368.37
Reinheit (%) 98%