Learn More
Bochem™ Stativ
Bochem™ Stativ mit geschweißten Füßen oder Schraubfüßen erhältlich.
Marke:  Bochem™ 5231
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10048501
  • 24.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geschweißte Füße auf Edelstahl
  • Schraubfüße auf vergütetem Gusseisen
Spezifikation
Spezifikation
Vergütetes Gusseisen
120 mm
Angeschraubte Füße
210 mm
Stativ