Learn More
Bochem™ Stativ
Bochem™ Stativ mit geschweißten Füßen oder Schraubfüßen erhältlich.
26.15 € - 47.05 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10048501
|
Bochem™
5231 |
Angeschraubte Füße | 120 mm | 210 mm | Vergütetes Gusseisen |
26.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15391961
|
Bochem™
5203 |
Geschweißte Füße | 160 mm | 240 mm | Edelstahl (18/10) |
47.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Geschweißte Füße auf Edelstahl
- Schraubfüße auf vergütetem Gusseisen
Spezifikation
Stativ |