Learn More
Triphenylphosphin, Pulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377725
Triphenylphosphin, Pulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377725
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11377725
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02502.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Triphenylphosphine is used in the synthesis of organic compounds due to its nucleophilicity and its reducing character. It is involved in the synthesis of biaryl compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds. As a reducing agent, it is used to prepare aromatic amines from the corresponding aromatic N-oxides. The anionic phosphine is usually isolated as the trisodium salt, which reacts with rhodium to form a complex that finds use in industrial hydroformylation reactions. It is also used to prepare Wilkinson's catalyst, RhCl(PPh3)3 useful to catalyze the hydrogenation of alkenes and tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) that is widely used to catalyse C-C coupling reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylphosphin wird aufgrund seiner Nukleophilizität und seines reduzierenden Charakters bei der Synthese organischer Verbindungen verwendet. Ist an der Synthese von Biarylverbindungen, Phosphonumsalzen und anderen Phosphorverbindungen beteiligt. Dient als Reduktionsmittel zur Herstellung aromatischer Amine aus den entsprechenden aromatischen N-Oxiden. Das anionische Phosphin ist meist isoliert als Trisodiumsalz, das mit Rhodium zu einem Komplex reagiert, der in industriellen Hydroformylierungsreaktionen Verwendung findet. Wird auch zur Vorbereitung des Wilkinson-Katalysators RhCl(PPH3)3 verwendet, der für die Hydrierung von Alkenen und Tetrakis(triphenylphosphine)Palladium(0) nützlich ist, das weltweit als Katalysator für für C-C-Kopplungsreaktionen in der organischen Synthese verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Eisessigsäure, Aceton, Chloroform und Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-35-0
Summenformel C18H15P
Molekulargewicht (g/mol) 262.29
MDL-Nummer MFCD00003043 MFCD20489348
InChI-Schlüssel RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11776
IUPAC-Name Triphenylphosphan
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine
Schmelzpunkt 79°bis 81 °C
Dichte 1.2
Siedepunkt 360°C
Flammpunkt 181°C (358°F)
Geruch mild
Menge 50 g
Beilstein 610776
Merck Index 14,9743
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,benzene,carbon tetrachloride,glacial acetic acid,acetone,chloroform and alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 262.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberL02502.18,L02502.0B,L02502.30
Chargennummer10201518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02502.18,L02502.0B,L02502.30
Chargennummer10220588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02502.18,L02502.0B,L02502.30
Chargennummer5010A05N Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02502.18,L02502.0B,L02502.30
Chargennummer10148698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL02502.18,L02502.0B,L02502.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylphosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triphenylphosphine
Name des Produkts
Triphenylphosphin, Pulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >