Learn More
Trimethylsilylazid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
30.55 € - 270.35 €
Chemische Identifikatoren
CAS 4648-54-8
Summenformel C3H9N3Si
Molekulargewicht (g/mol) 115.21
MDL-Nummer MFCD00001986
InChI-Schlüssel SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
PubChem CID 78378
SMILES C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11362685
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00173.06
5 g
30.55 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11372685
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00173.14
25 g
99.60 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11382685
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00173.22
100 g
270.35 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Trimethylsilyl azide is used as an azidonation reagent for amines, amides, aldehydes and ketones. It is involved in the preparation of alfa- and beta-siloxy azides from carbonyl compounds and epoxides. It is also used in the preparation of heterocyclic compounds and also acts as an effective substitute for hydrazoic acid. Further, it is used in the Oseltamivir total synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylsilylazid wird als Azi-Donor-Reagenz für Amine, Amide, Aldehyde und Ketone verwendet. Es ist an der Herstellung von alfa- und beta-Siloxy-Aziden aus Carbonylverbindungen und Epoxiden beteiligt. Es wird auch zur Herstellung heterocyclischer Verbindungen verwendet und dient auch als wirksamer Ersatz für Stickstoffwasserstoffsäure. Darüber hinaus wird es in der Oseltamivir-Gesamtsynthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol, Dichlormethan, Diethylether und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4648-54-8
115.21
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
78378
C3H9N3Si
MFCD00001986
trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
Spezifikation
Trimethylsilyl azide
-95°C
95°C to 99°C
C3H9N3Si
MFCD00001986
1903730
trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Azidotrimethylsilan
78378
94%
4648-54-8
0.872
6°C (42°F)
1.414
UN1992
Moisture sensitive
Miscible with toluene,dichloromethane,diethyl ether and most organic solvents.
C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
115.21
115.21
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H225-H300-H310-H330
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ENTZÜNDLICHE FLÜSSIGKEITEN; GIFTIG; NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 225-078-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl azide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylsilyl azide