Learn More
Trimethylsilylazid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Trimethylsilyl azide is used as an azidonation reagent for amines, amides, aldehydes and ketones. It is involved in the preparation of alfa- and beta-siloxy azides from carbonyl compounds and epoxides. It is also used in the preparation of heterocyclic compounds and also acts as an effective substitute for hydrazoic acid. Further, it is used in the Oseltamivir total synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylsilylazid wird als Azi-Donor-Reagenz für Amine, Amide, Aldehyde und Ketone verwendet. Es ist an der Herstellung von alfa- und beta-Siloxy-Aziden aus Carbonylverbindungen und Epoxiden beteiligt. Es wird auch zur Herstellung heterocyclischer Verbindungen verwendet und dient auch als wirksamer Ersatz für Stickstoffwasserstoffsäure. Darüber hinaus wird es in der Oseltamivir-Gesamtsynthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol, Dichlormethan, Diethylether und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Trimethylsilylazid wird als Azi-Donor-Reagenz für Amine, Amide, Aldehyde und Ketone verwendet. Es ist an der Herstellung von alfa- und beta-Siloxy-Aziden aus Carbonylverbindungen und Epoxiden beteiligt. Es wird auch zur Herstellung heterocyclischer Verbindungen verwendet und dient auch als wirksamer Ersatz für Stickstoffwasserstoffsäure. Darüber hinaus wird es in der Oseltamivir-Gesamtsynthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol, Dichlormethan, Diethylether und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethylsilyl azide |
Schmelzpunkt | -95°C |
Dichte | 0.872 |
Siedepunkt | 95°C to 99°C |
Flammpunkt | 6°C (42°F) |
Brechungsindex | 1.414 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1992 |
Beilstein | 1903730 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |