Learn More
Trimethylsulfoniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11320164
Trimethylsulfoniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320164
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11320164
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00667.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Triethylsulfonium iodide is used as an ethylidene-transfer reagent. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylsulfonjodid wird als Ethyliden-Transferreagenz verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Flüchtig, wärmeempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1829-92-1
Summenformel C6H15IS
Molekulargewicht (g/mol) 246.15
MDL-Nummer MFCD00051867
InChI-Schlüssel LKDQWVKWYGOVJW-UHFFFAOYSA-M
Synonym triethylsulfonium iodide, triethylsulfanium iodide, triethylsulphonium iodide, sulfonium, triethyl-, iodide, acmc-20aje7, sulfonium,triethyl-,iodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 74589
IUPAC-Name Trimethylsulfanium;Iodid
SMILES CC[S+](CC)CC.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylsulfonium iodide
Schmelzpunkt ∽148°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 3911790
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 246.15
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog NumberL00667.06,L00667.14,L00667.22
Chargennummer10242377 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog NumberL00667.06,L00667.14,L00667.22
Chargennummer10221593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL00667.06,L00667.14,L00667.22
Chargennummer10133300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL00667.06,L00667.14,L00667.22
Chargennummer10224222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL00667.06,L00667.14,L00667.22
Name des Produkts
Trimethylsulfoniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >