Learn More
Triethylcitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.13 € - 104.52 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 77-93-0 |
---|---|
Summenformel | C12H20O7 |
Molekulargewicht (g/mol) | 276.29 |
InChI-Schlüssel | DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester |
PubChem CID | 6506 |
IUPAC-Name | Triethyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat |
SMILES | CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10075942
|
Thermo Scientific Acros
375062500 |
250 g | Kunststoffflasche |
25.13 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10137742
|
Thermo Scientific Acros
375060010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
65.93 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11995061
|
Thermo Scientific Acros
375060025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
104.52 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
77-93-0 | |
276.29 | |
triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester | |
Triethyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat |
C12H20O7 | |
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N | |
6506 | |
CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O |
Spezifikation
Triethyl citrate | |
-46.0°C | |
294.0°C | |
Echt | |
C12H20O7 | |
15,2325 | |
triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester | |
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N | |
Triethyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat | |
6506 | |
276.29 | |
Flüssigkeit |
77-93-0 | |
1.1360g/mL | |
151°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4400 to 1.4430 | |
1.136 | |
Solubility in water: 5.7% (25°C) | |
CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O | |
276.29 | |
35.2 mPa.s (25°C) | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 201-070-7
RUO – Research Use Only