Learn More
Tributylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.84 € - 643.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 102-82-9 |
---|---|
Summenformel | C12H27N |
Molekulargewicht (g/mol) | 185.35 |
MDL-Nummer | MFCD00009431 |
InChI-Schlüssel | IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7 |
PubChem CID | 7622 |
ChEBI | CHEBI:38905 |
IUPAC-Name | N,N-Dibutylbutan-1-amin |
SMILES | CCCCN(CCCC)CCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10447340
|
Thermo Scientific Acros
139321000 |
100 mL | Glasflasche |
28.84 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10387053
|
Thermo Scientific Acros
139322500 |
250 mL | Glasflasche |
46.43 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10133190
|
Thermo Scientific Acros
139320010 |
1 L | Glasflasche |
102.51 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10377053
|
Thermo Scientific Acros
139320025 |
2.5 L | Glasflasche |
178.89 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11975171
|
Thermo Scientific Acros
139320100 |
10 L | Plastikeimer |
643.20 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
102-82-9 | |
185.35 | |
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N | |
7622 | |
N,N-Dibutylbutan-1-amin |
C12H27N | |
MFCD00009431 | |
tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7 | |
CHEBI:38905 | |
CCCCN(CCCC)CCCC |
Spezifikation
Tributylamine | |
-70.0°C | |
215.0°C | |
Echt | |
C12H27N | |
1.4273 to 1.4293 | |
04,157 | |
15,978 | |
tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7 | |
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-Dibutylbutan-1-amin | |
7622 | |
2.4 mPa.s (20°C) | |
99% |
102-82-9 | |
0.7780g/mL | |
75°C | |
98.5% min. (GC) | |
[CH3NCH2)3]3N | |
MFCD00009431 | |
01,1189; 06,601 | |
0.778 | |
Solubility in water: 0.08g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,very soluble in alcohol and ether | |
CCCCN(CCCC)CCCC | |
185.35 | |
CHEBI:38905 | |
185.35 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Lebensgefahr bei Einatmen.
GHS-P-Satz
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-058-7
- Tributylamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.