Learn More
Tributylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10447340
Tributylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10447340
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10447340
Marke: Thermo Scientific Acros 139321000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-82-9
Summenformel C12H27N
Molekulargewicht (g/mol) 185.35
MDL-Nummer MFCD00009431
InChI-Schlüssel IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC-Name N,N-Dibutylbutan-1-amin
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributylamine
Schmelzpunkt -70.0°C
Dichte 0.7780g/mL
Siedepunkt 215.0°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3NCH2)3]3N
Brechungsindex 1.4273 to 1.4293
Menge 100 mL
Beilstein 04,157
Fieser 01,1189; 06,601
Merck Index 15,978
Relative Dichte 0.778
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.08g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,very soluble in alcohol and ether
Viskosität 2.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 185.35
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tributylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Tributylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >