Learn More
uvex Trend Black/Blue PU/PU 69342 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marke:  uvex 6934242
94.63 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17283591
  • 104.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Uvex 2 Trendschuh 69342 S3 SRC
  • Sportlicher S3-Sicherheitsschuh mit breiter Passform
  • Alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Leichtgängiges, schmutzabweisendes und hitzebeständiges Schnürsystem
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Volumenwiderstand unter 35 Megaohm
  • Zuverlässiger Schutz für Träger
  • Durchdringungssichere Mittelsohle aus Stahl, Zehenkappe aus Stahl und stabilisierende Uvex Anti-Twist-Fersenkappe zum Schutz vor Knöchelverrenkung
  • Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit
  • Reflektierende Details für verbesserte Sichtbarkeit
  • Die Überkappe aus geschäumtem Polyurethan erhöht die Lebensdauer des Oberteils.
  • Uvex Climazone Technologie-Auskleidung, Obermaterial und herausnehmbare komfortable Klima-Einlegesohle
    • Das Feuchtigkeitstransportsystem trägt zur Aufrechterhaltung der Fußtemperatur bei.
  • Weicher Polsterbund und Staubzunge
  • Abnehmbare und antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
  • Artikel Nr. 69342
  • Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Größen: 38 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Blau
42
Stahl
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S3
ESD Safety Shoe
Leder
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nein
Unisex
Uvex 2
Nein
SRC