Learn More
Fisherbrand™ Nicht sterile Transferpipetten, transparentes LDPE
Artikelnummer. p-8000481 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
3 ml
4 ml
7 ml
10 ml
Tropfen/ml:
18
20
25
30
50
Skala:
Ja
Nr.
Spitzenform:
Dünner Stiel
Extra lang
Jumbo
Standard
Verlängert
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
400 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 13469118
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen. Fisherbrand™ unsterile Transferpipetten aus transparentem LDPE bestehen aus bruchsicherem, flexiblem Kunststoff und ersetzen Pasteur-Pipetten aus Glas. Erhältlich als graduierte und nicht graduierte Pipetten in verschiedenen Größen und Formen, einschließlich Jumbo, dünner Schaft und extralang.
  • Der integrierte Saugkolben macht das Einstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig
  • Das flexible Röhrchen kann zur Probennahme aus engen oder kleinen Probenröhrchen gebogen werden.
  • Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen
  • Pipetten aus weichem Kunststoff aus ungiftigem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Nicht steril, transparent und vollständig recycelbar
Spezifikation
Material LDPE
Tropfen/ml 30
Skala Nr.
Menge 400/Packung
Spitzenform Standard
Dispensiervolumen (metrisch) 33 μl Tropfen
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 104 mm
Typ Transferpipette