Learn More
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend
Bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen peroxidgehärteten Silikonen. Fisherbrand™ durchsichtige platingehärtete Silikonschläuche sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ 1179-8128
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11798128
  • 808.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Nicht vergilbend
  • Hochglänzende Oberfläche
  • Ausgezeichnete Qualität
  • Äußerst hydrophob
  • Keine peroxidischen Nebenprodukte
  • Standardmäßige hohe Reißfestigkeit
  • Verlängerte Lebensdauer in Peristaltikpumpen
  • Anwendungen umfassen Arbeiten in den Bereichen Biologie, Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt und Arbeiten unter hohem Druck
Spezifikation
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen
6.4 mm
8 mm
0.8 mm
-40 °C
Flexibel
200 °C
Autoklavierbar
Platinbehandeltes Silikon
25 m
Ideal für biologische, pharmazeutische, Biotech- Raum- und Luftfahrtanwendungen, Heißarbeiten
Durchscheinend
0,5 bar
Name des Produkts
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend > ID:6,4mm; AD:8mm, Länge:25m; Nenndruck:Gehäuse 0.5bar