missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend

Bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen peroxidgehärteten Silikonen. Fisherbrand™ durchsichtige platingehärtete Silikonschläuche sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.

Marke:  Fisherbrand™ 1172-8178

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11728178

  • 1530.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Autoklavierbar
  • Nicht vergilbend
  • Hochglänzende Oberfläche
  • Ausgezeichnete Qualität
  • Äußerst hydrophob
  • Keine peroxidischen Nebenprodukte
  • Standardmäßige hohe Reißfestigkeit
  • Verlängerte Lebensdauer in Peristaltikpumpen
  • Anwendungen umfassen Arbeiten in den Bereichen Biologie, Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt und Arbeiten unter hohem Druck
Spezifikation

Spezifikation

FDA, BFR und WRAS zugelassen
16.0 mm
22.4 mm
3.2 mm
-40 °C
Flexibel
200 °C
Autoklavierbar
Platinbehandeltes Silikon
25 m
Ideal für biologische, pharmazeutische, Biotech- Raum- und Luftfahrtanwendungen, Heißarbeiten
Durchscheinend
1 bar
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend > ID:16,0mm; AD:22,4mm, Länge:25 m; Nenndruck:Gehäuse 1bar

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt