Learn More
BRAND™ Transferpette™ S-Starterkit Makro
Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten. Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
Marke:  BRAND™ 705892
720.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24294" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16487805
  • 867.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten.
  • Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
  • Durch die perfekte Ergonomie bietet die Transferpette™ S einen bequemen Griff in jeder Handstellung, egal ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind oder große oder kleine Hände haben.
  • Eine Änderung Ihres Griffs ist nicht erforderlich, da die Mikroliter-Pipette eine echte Einhandbedienung ermöglicht: Stellen Sie das Volumen ein, pipettieren Sie und werfen Sie die Spitze ab.
  • Der Volumenänderungsschutz ist auch dann einfach zu bedienen, wenn Handschuhe getragen werden, und schützt das eingestellte Volumen vor versehentlichem Verstellen.
  • Die Transferpette™ S verfügt außerdem über die Easy Calibration-Technologie, die die Kalibrierung zum Kinderspiel macht.
  • Eine Kompatibilitätstabelle zeigt, welche Spitzen zu welchem Gerät passen, sodass Sie immer die richtigen Pipettenspitzen bestellen können.
  • Volumenbereich der Einkanalpipette: von 0,1 μl bis 10 ml
  • Volumenbereich der Mehrkanalpipette: von 0,5 μl bis 300 μl
  • Universeller Spitzenkonus
  • Farbcode auf Volumeneinstellrad, Welle und Volumenänderungsschutz
  • Einfaches Einsetzen und Auswerfen von Spitzen durch O-Ringe auf Mehrkanalpipetten
  • Dank der Easy Calibration-Technologie lässt sich die Kalibrierung einfach und ohne Werkzeug durchführen
  • Schmale Welle für die Probenahme aus engen Gefäßen (Zentrifugenröhrchen)
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
  • Viskosität bis zu 260 mPa/s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 285
Autoklavierbar
Transferpette
Starterkit Macro
3 Pipetten (100 bis 1000 μl, 500 bis 5000 μl, 1000 bis 10.000 μl), 3 Einlegeböden
36 Monate
36 cm
Transferpettetrade; S-Starterkit Makro
Polypropylen
Unsteril
100-1000 μL, 500-5000 μL, 1000-10000 μL
15 bis 40 °C
40 cm
23 cm
Videos
  • Brand Transferpette S (DE)
    Brand Transferpette S
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand Transferpette S (DE)
    • Brand Transferpette S (EN)
      Brand Transferpette S (EN)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:08
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:08
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Brand Transferpette S (EN)
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    BRAND™ Transferpette™ S-Starterkit Makro > Transferpette™ S-Starterkit Makro: 3 Pipetten (100-1000 μl, 500-5000 μl, 1000-10.000 μl), 3 Einlegeböden