Learn More
Merck Transducer Schutzfilter
Messumformerschutz für Anwendungen, die superhydophobe Membranen erfordern.
172.00 € - 182.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Messumformerschutz |
---|---|
Material | PVDF |
Durchmesser (metrisch) | 2,5 mm |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Produktcode | Marke | Produktlinie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produktlinie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10410221
|
Merck
SLGVS25PS |
Dualex Plus |
172.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11804051
|
Merck
SLGVS25US |
Dualex Ultra |
182.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Hydrophobes Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Steril
Spezifikation
Messumformerschutz | |
2,5 mm | |
100 mL | |
50 Packung |
PVDF | |
25 mm | |
Transparenter Einlass, blauer Auslass | |
Steriler Spritzenfilter mit einem Durchmesser von 25 mm und einer hydrophoben PVDF-Membran mit 0,22 µm Porengröße. Erhältlich in Packungen mit 50 Stück. |