Learn More
Merck Transducer Schutzfilter
Messumformerschutz für Anwendungen, die superhydophobe Membranen erfordern.
Marke:  Merck SLGVS25US
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11804051
  • 182.00 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hydrophobes Polyvinylidenfluorid (PVDF)
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Messumformerschutz
PVDF
25 mm
Transparenter Einlass, blauer Auslass
50 Packung
Dualex Ultra
2,5 mm
100 mL
Einlass/Auslass: Weiblicher Luer-Lock-Anschluss/männlicher Luer-Lock-Anschluss
Steriler Spritzenfilter mit einem Durchmesser von 25 mm und einer hydrophoben PVDF-Membran mit 0,22 µm Porengröße. Erhältlich in Packungen mit 50 Stück.