Learn More
Trans-beta-Styrylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
trans-beta-Styrylboronic acid as reagent is used for palladium (Pd)-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions, diastereoselective synthesis via Pd-catalyzed Heck-Suzuki cascade reaction and rhodium (Rh)-catalyzed intramolecular amination of aryl azides. It is also used as reagent in preparation of optically active unsaturated amino acids by diastereoselective Petasis borono-Mannich reaction and amino alcohol dienes via Petasis 3-component reaction using Ru-catalyzed ring-closing metathesis and isomerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
trans-beta-Styrylboronsäure als Reagenz wird für Palladium (Pd)-katalysierte Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen, diastereoselektive Synthese über Pd-katalysierte Heck-Suzuki-Kaskadenreaktion und Rhodium (Rh)-katalysierte intramolekulare Aminierung von Arylaziden verwendet. Wird auch als Reagenz zur Herstellung optisch aktiver ungesättigter Aminosäuren durch diastereoselektive Petasis-Bor-Mannich-Reaktion und Aminoalkohol-Diene über Petasis 3-Komponentreaktion unter Verwendung von Ru-katalysierter Ringschluss-Metathese und Isomerisierung eingesetzt.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-beta-Styrylboronic acid |
Schmelzpunkt | 98°C to 100°C |
Summenformel | C11H10N4O4 |
Menge | 1 g |
Synonym | carbadox, unii-m2x04r2e2y, getroxel, mecadox, dsstox_cid_23913, dsstox_rid_80088, dsstox_gsid_43913, fortigro, karbadox czech, methyl n-e-1-hydroxy-4-oxidoquinoxalin-4-ium-2-ylidene methyl iminocarbamate |
InChI-Schlüssel | BPMVRAQIQQEBLN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | COC(=O)N=NC=C1C=[N+](C2=CC=CC=C2N1O)[O-] |
IUPAC-Name | methyl N-[(E)-(1-Hydroxy-4-Oxidoquinoxalin-4-ium-2-ylidene)methyl]iminocarbamat |
Molekulargewicht (g/mol) | 262.23 |
PubChem CID | 5353472 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
5003Q11W | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | H53227.06,H53227.03 |
5007R23T | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H53227.06,H53227.03 |
5011D15M | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H53227.06,H53227.03 |
5019D14Q | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H53227.06,H53227.03 |
5004K01Q | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H53227.06,H53227.03 |