Learn More
trans-3,4-Difluor-4'-(4-n-Propylcyclohexyl)biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15462066
trans-3,4-Difluor-4'-(4-n-Propylcyclohexyl)biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15462066
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15462066
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55359.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85312-59-0
Summenformel C21H24F2
Molekulargewicht (g/mol) 314.42
MDL-Nummer MFCD09838999
InChI-Schlüssel VULXHDGYVHCLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4-difluorobiphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-4-propylcyclohexyl-3',4'-difluorobiphenyl, trans-3,4-difluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 612306
IUPAC-Name 1,2-Difluor-4-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]benzol
SMILES CCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl
Schmelzpunkt 66°C to 68°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 314.42
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerBH020501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
trans-3,4-Difluor-4'-(4-n-Propylcyclohexyl)biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™ >