Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säulen mit SafeGuard
Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit dieser stabilen Säule mit geringem Bluten.
Marke: Thermo Scientific™ 26088-1435
Beschreibung
Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit dieser stabilen Säule mit geringem Bluten. Die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säule mit SafeGuard bietet eine längere Analysesäulenlebensdauer ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit.
Für hervorragenden Schutz entwickelt- Gleiches Leistungs- und Stabilitätsprofil wie die TraceGOLD TG-WaxMS GC-Säule
- Integrierte Schutzvorrichtung an der GC-Säule für eine längere Lebensdauer der Analysesäule
- Kürzen der Säule im Rahmen der Routinewartung ohne Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit
- Fettsäuremethylester (FAMEs)
- Geschmacksstoffe und ätherische Öle
- Lösungsmittel
- Xylol-Isomere
- EPA-Methode 603 für Acrolein/Acrylonitril
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlene Anwendungen:
- Aldehyde
- Ätherische Öle
- Lösungsmittel
- Xylole
- Alternative Anwendungen:
- Säuren
- Alkohole
- Alkohole in Getränken
- Alditolacetate (Zucker)
- Amine – aliphatisch
- Amine – aromatisch
Ähnlich:
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™-Wax
- BP20
- ZB-Wax
- Optima™ Wax
- AT™-Wax
Spezifikation
0,32 mm | |
TraceGOLD™ TG-WAXMS | |
GC-MS | |
40 bis 260 °C |
TraceGOLD | |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
0,25 μm | |
30 m |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.