Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus II GC-Säulen
Führen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-Säulen eine schnelle, vollständige Trennung von Blutalkoholen und anderen flüchtigen Verbindungen durch Headspace-Gaschromatographie durch.
728.36 € - 744.93 €
Spezifikation
Produktlinie TraceGOLD
Max. Temperatur 260 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
15294533
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26063-2240
30 m 0,32 mm 0,5 μm
728.36 €
1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15234543
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26063-2980
30 m 0,53 mm 1 μm
744.93 €
1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie eine schnelle und vollständige Trennung von Blutalkoholen durch die Headspace-Gaschromatographie (GC) mit Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-Säulen durch. Diese Säulen eignen sich auch ideal für die Analyse anderer flüchtiger Verbindungen, wie z. B. missbrauchte Inhalationsanästhetika, γ-Hydroxybutyrat (GHB), γ-Butyrolacton (GBL), Glykole und gängige industrielle Lösungsmittel. TraceGOLD TG-ALC Säulen sind gering blutend und bieten ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis, Empfindlichkeit und Massenspektralintegrität. Hinweis: Die Blutalkoholanalyse erfordert eine Zweisäulen-Bestätigung bei Verwendung von GC-FID
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
TraceGOLD
260 °C
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.