Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus II GC-Säulen
Führen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-Säulen eine schnelle, vollständige Trennung von Blutalkoholen und anderen flüchtigen Verbindungen durch Headspace-Gaschromatographie durch.
Marke: Thermo Scientific™ 26063-2980
741.22 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie eine schnelle und vollständige Trennung von Blutalkoholen durch die Headspace-Gaschromatographie (GC) mit Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-Säulen durch. Diese Säulen eignen sich auch ideal für die Analyse anderer flüchtiger Verbindungen, wie z. B. missbrauchte Inhalationsanästhetika, γ-Hydroxybutyrat (GHB), γ-Butyrolacton (GBL), Glykole und gängige industrielle Lösungsmittel. TraceGOLD TG-ALC Säulen sind gering blutend und bieten ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis, Empfindlichkeit und Massenspektralintegrität. Hinweis: Die Blutalkoholanalyse erfordert eine Zweisäulen-Bestätigung bei Verwendung von GC-FID
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
260 °C | |
TraceGOLD | |
GC-MS | |
30 m |
0,53 mm | |
TG-ALC Plus II | |
1 μm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.