Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Lollipop™ Wasserabweisende Thermometer
Dieses digitale und wasserbeständige Thermometer liefert Ergebnisse in zwei Sekunden
58.40 € - 64.43 €
Spezifikation
Typ | Lollipop-Thermometer |
---|---|
Auflösung | 0.1°C |
Genauigkeit | ±0,5 °C von -20 °C bis 200 °C, ansonsten ±1 °C |
Temperaturbereich (metrisch) | -50°C to +250°C |
Temperaturgenauigkeit | ±1.5°C |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16506820
|
Fisherbrand™
93679-65 |
Schutzhülle, Saugschale, Haken- und Schleifenhalterung, Magnethalterung, CR2032-Batterie und NIST-Traceable Bescheinigung (mit Daten) |
58.40 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16516820
|
Fisherbrand™
93679-68 |
Schutzhülle, Saugschale, Haken- und Schleifenhalterung, Magnethalterung, CR2032-Batterie und NIST-Traceable Bescheinigung (mit Daten) |
64.43 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Enthält NIST-rückführbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750,01)
- Das wasserfeste IP64-Gehäuse ermöglicht zuverlässige Messungen auch in nassen Umgebungen
- Mit einem Knopfdruck können Sie schnell die Min/Max-Werte abrufen und zwischen °F und °C umschalten
- Lesen Sie in jeder Position und in jedem Beleuchtungszustand mit hintergrundbeleuchtetem Display, das bis zu 180° gedreht werden kann
- Wählen Sie zwischen einem integrierten oder 9-ft. (2,7 m) kabelgebundenen Sensor
Spezifikation
Lollipop-Thermometer | |
±0,5 °C von -20 °C bis 200 °C, ansonsten ±1 °C | |
±1.5°C | |
-58 °F bis +482 °F | |
2,54 cm | |
0,907 kg | |
NIST |
0.1°C | |
-50°C to +250°C | |
LCD | |
1 in. | |
2 lb. | |
Temperaturüberwachung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Lollipop™ Wasserabweisende Thermometer