Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Lollipop™ Wasserabweisende Thermometer
Dieses digitale und wasserbeständige Thermometer liefert Ergebnisse in zwei Sekunden
Marke: Fisherbrand™ 93679-68
Beschreibung
- Enthält NIST-Traceable Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
- Das wasserfeste IP64-Gehäuse ermöglicht zuverlässige Messungen auch in nassen Umgebungen
- Mit einem Knopfdruck können Sie schnell die Min./Max.-Werte abrufen und zwischen °F und °C umschalten
- Lesen Sie in jeder Position und in jedem Beleuchtungszustand mit hintergrundbeleuchtetem Display, das bis zu 180° gedreht werden kann
- Wählen Sie zwischen einem integrierten oder einem mit 2,7 m-Kabel versehenen Sensor
Spezifikation
Lollipop-Thermometer | |
±0,5 °C von -20 °C bis 200 °C, ansonsten ±1 °C | |
±1.5°C | |
LCD | |
8 in. | |
1 in. | |
3 in. | |
2 lb. | |
Temperaturüberwachung | |
NIST |
0.1°C | |
-50°C to +250°C | |
Kabelgebundene Sonde | |
-58 °F bis +482 °F | |
20,32 cm | |
2,54 cm | |
7,62 cm | |
0,907 kg | |
Schutzhülle, Saugschale, Haken- und Schleifenhalterung, Magnethalterung, CR2032-Batterie und NIST-Traceable Bescheinigung (mit Daten) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Lollipop™ Wasserabweisende Thermometer > Kabelgebundene Sonde
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur